681640
Wee1 Inhibitor
The Wee1 Inhibitor, also referenced under CAS 622855-37-2, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Wee1 Inhibitor, 4-(2-Chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione, Chk1 Inhibitor V
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
11 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([nH]c5c4cc(cc5)O)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C20H11ClN2O3/c21-13-4-2-1-3-10(13)11-8-15-16(18-17(11)19(25)23-20(18)26)12-7-9(24)5-6-14(12)22-15/h1-8,22,24H,(H,23,25,26)
Clave InChI
DPEXRCOBPACFOO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable