658390
AG 9 - CAS 2826-26-8 - Calbiochem
Sinónimos:
[(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, α-Cyano-(4-methoxy)cinnamonitrile], Tyrphostin A1
About This Item
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
color
yellow
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: soluble
acetic acid: soluble
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Target IC<SUB>50</SUB>:>1250 μM for EGFR kinase
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13