Documentos clave
655205
Millipore
TWEEN® 20
Non-ionic detergent
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - TR7400000
Formulario
liquid
mol peso
~1228
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
pale yellow
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
solubilidad
water: 10%
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins (CMC: 59 µM; HLB number: 16.7).
Aplicación
Detergente no iónico
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Monika Wimmer et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 61-61 (2020-04-12)
Cutaneous squamous cell carcinomas (cSCC) are the primary cause of premature deaths in patients suffering from the rare skin-fragility disorder recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB), which is in marked contrast to the rarely metastasizing nature of these carcinomas in the