Documentos clave
6510-OP
Millipore
Poli(etilenglicol)
8000, OmniPur®
Sinónimos:
PEG
About This Item
Fórmula lineal:
H(OCH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
flakes (waxy crystalline)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
pH (5%, water): 5.0-7.0
RNase: None detected
Solidification point: 55-63°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup