5A51HH1
Opticap® XL1 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 25.0 μm
Sinónimos:
Opticap® XL1 Polygard®-CR 25 µm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Materiales
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longitud
21.6 cm (8.5 in.)
longitud nominal del cartucho
1 in. (2.5 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
21.6 cm (8.5 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg/capsule
Matriz
Polygard®-CR
tamaño de poro
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable