586006
Thapsigargin
≥97% (TLC), liquid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution Thapsigargin, (3 S,3a R,4 S,6 S,6a R,7 S,8 S,9b S)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Thapsigargin, InSolution, ≥97%, tumor-promoting sesquiterpene lactone
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
Clave InChI
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)