585970
(±)-Thalidomide
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis.
Sinónimos:
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Clave InChI
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TNF-α biosynthesis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Thompson, C. 1995. Lancet 346, 1289.
Tramontana, J.M., et al. 1995. Mol. Med. 1, 384.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 4082.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3