574713
Syk Inhibitor III
The Syk Inhibitor III, also referenced under CAS 1485-00-3, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Syk Inhibitor III, 3,4-Methylenedioxy-β-nitrostyrene
About This Item
Productos recomendados
descripción
RTECS - WL5270000
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow to brown
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])\C=C/c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3-
Clave InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ARJAWSKDSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Syk
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3