573121
SMER28
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo.
Sinónimos:
SMER28, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small- Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small-Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cc2c(ncnc2NCC=C)cc1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
Clave InChI
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3