Documentos clave
569399-M
Millipore
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
Diacylglycerol derivative.
Sinónimos:
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H72O5
Número de CAS:
Peso molecular:
645.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
oil
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
Clave InChI
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
Descripción general
Diacylglycerol derivative. Endogenous activator of protein kinase C. Produced via receptor-mediated inositol phospholipid hydrolysis.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Protein kinase C
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Vernhet, L., et al. 1997. Life Sci. 61, 1667.
Go, M., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.144, 598.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3