565777
γ-Secretase Inhibitor XVI
The γ-Secretase Inhibitor XVI, also referenced under CAS 208255-51-0, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
γ-Secretase Inhibitor XVI, DAPM, N-[N-3,5-Difluorophenacetyl]-L-alanyl-S-phenylglycine Methyl Ester
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
10 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H20F2N2O4/c1-12(23-17(25)10-13-8-15(21)11-16(22)9-13)19(26)24-18(20(27)28-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,11-12,18H,10H2,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)/t12-,18-/m0/s1
Clave InChI
XAPDRNSTUYCSQC-SGTLLEGYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
γ-secretase Aβ₄₀ in 7PA2 cells
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable