557550
Ro106-9920
A cell-permeable tetrazolopyridazine-phenylsulfoxide compound that displays anti-inflammatory properties.
Sinónimos:
Ro106-9920
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[S](=O)(c3ccccc3)c1n[n]2nnnc2cc1
InChI
1S/C10H7N5OS/c16-17(8-4-2-1-3-5-8)10-7-6-9-11-13-14-15(9)12-10/h1-7H
Clave InChI
JFSXSNSCPNFCDM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
IκBαee ubiquitination
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.