553525
RAD51 Inhibitor, B02
The RAD51 Inhibitor, B02 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
RAD51 Inhibitor, B02, ( E)-3-Benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl)vinyl)quinazolin-4(3H)-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]2([c](c3c(nc2\C=C\c4cnccc4)cccc3)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
Clave InChI
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Huang, F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 628.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable