551826
QUIN 2, Tetrapotassium Salt
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield.
Sinónimos:
QUIN 2, Tetrapotassium Salt, 2-{[2- bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8- bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K, 2-{[2-bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 10 mg/mL
fluorescencia
λex 332 nm (high)
λex 354 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 510 nm (low)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cc(cc1)C)OCc2nc3c(cc(cc3N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])OC)cc2
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
Clave InChI
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calcium Probes
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Vijayaraghavan, S. and Hoskins, D. 1989. Cell Calcium10, 241.
Arslan, P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Bryant, D.T. 1985. Biochem. J.226, 613.
Grynkiewicz, G., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3440.
Ashley R.H., et al. 1984. Biochem. J.219, 149.
Tsien, R.Y., et al. 1982. J. Cell Biol.94, 325.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable