539610
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase C ζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase Cζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
glacial acetic acid: 2 mg/mL
water: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKCζ
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Laudanna, C., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 30306.
Standaert, M.L., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 30075.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable