5.33259
FOXM1 Inhibitor III, FDI-6
Sinónimos:
FOXM1 Inhibitor III, FDI-6, FDI6, Forkhead Domain Inhibitory Compound 6, NCGC00099374
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c2c([s]c(c2N)C(=O)Nc4ccc(cc4)F)nc(c1)c3[s]ccc3
InChI
1S/C19H11F4N3OS2/c20-9-3-5-10(6-4-9)25-17(27)16-15(24)14-11(19(21,22)23)8-12(26-18(14)29-16)13-2-1-7-28-13/h1-8H,24H2,(H,25,27)
Clave InChI
ZATJMMZPGVDUOM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FOXM1
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable