5.31091
Porcn Inhibitor IV, LGK974
Sinónimos:
Porcn Inhibitor IV, LGK974, 2-(2ʹ,3-Dimethyl-2,4ʹ-bipyridin-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor XXIII, LGK-974
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
tan
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c3ncc(cc3)c4nccnc4)C(=O)Cc1cnc(c(c1)C)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
Clave InChI
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Porcupine
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable