5.30657
Myosin ATPase Activator, EMD57003
Sinónimos:
Myosin ATPase Activator, EMD57003, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Act, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Acti
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
Clave InChI
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
myosin
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Senzaki, H., et al., 2000. Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993. Circ. Res.73, 981.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable