5.30536
EGFR Activator, NSC 228155
Sinónimos:
EGFR Activator, NSC 228155, 4-Nitro-7-((1-oxidopyridin-2-yl)sulfanyl)-2,1,3-benzoxadiazole, 4-Nitro-7-(1-oxy-pyridin-2-ylsulfanyl)-benzo[1,2,5]oxadiazole, 2-(7-Nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-ylthio)pyridine-1-oxide, NSC-228155
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
burnt orange
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(c3[n+](cccc3)[O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)[N+](=O)[O-]
Clave InChI
ICCFXXDUYSPKOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EGF receptor
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable