529567-M
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Sinónimos:
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K₂HPO₄
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7658
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001%
Absorción
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable