528120
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem
A perylene-based ligand that potently inhibits human telomerase by binding to G-quadruplex DNA.
Sinónimos:
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem, N,Nʹ- bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV, N,Nʹ-bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV
About This Item
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark purple
solubilidad
5% acetic acid: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
human telomerase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Fedoroff, O.Y., et al. 1998. Biochemistry 37, 12367.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable