Documentos clave
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
Sinónimos:
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
RTECS - SZ6116000
Nivel de calidad
Formulario
solid
actividad específica
≥50 units/mg dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to brownish
solubilidad
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native phospholipase C from Bacillus cereus. Catalyzes the hydrolysis of lecithins to 1,2-diglycerides and choline phosphate.
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of lecithin per min at 37°C, pH 8.0.
Otras notas
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable