Documentos clave
524750
Millipore
TBS Tablets
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Sinónimos:
Tris Buffered Saline 10 Tablets
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 tablets
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Tris-buffered saline supplied as convenient blister packs. Note: 1EA = 10 tablets.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Nota de preparación
Dissolve one tablet in 500 ml dH₂O to yield 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1