Documentos clave
513030
Sigma-Aldrich
PD 169316
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC₅₀ = 89 nM).
Sinónimos:
PD 169316, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H13FN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
360.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
Clave InChI
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM). Inhibition of p38 MAP kinase by PD 169316 blocks apoptosis induced by trophic factor withdrawal in non-neuronal and neuronal cell lines.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
p38 MAP kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 89 nM against p38 MAP kinase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Otras notas
Nath, R., et al. 2001. Cell Mol. Biol. Lett.6, 173.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
Kummer, J.L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 20490.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable