Documentos
5097R
Sigma-Aldrich
ANTICUERPO MONOCLONAL contra el CMV pp65
Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
General description
Listo para usar
Un vial cuentagotas que contiene 5 ml de una mezcla de anticuerpos monoclonales específicos para el antígeno pp65 del citomegalovirus (CMV) en tampón que contiene estabilizador de proteínas y azida sódica al 0,1 % (conservante). Un componente de repuesto para CHEMICON Light Diagnostics Referencia 3244 y 3247
Specificity
Específico para el antígeno pp65 de citomegalovirus (CMV).
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Detección del pp65 de CMV con este anticuerpo monoclonal anti-CMV pp65 validado para utilizar en inmunofluorescencia.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Un vial cuentagotas que contiene 5 ml de una mezcla de anticuerpos monoclonales específicos para el antígeno pp65 del citomegalovirus (CMV) en tampón que contiene estabilizador de proteínas y azida sódica al 0,1 % (conservante).
Storage and Stability
Si se conserva a 2-8°C, este reactivo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. No lo congele ni lo exponga a temperaturas elevadas. Deseche el reactivo que pueda quedar una vez pasada la fecha de caducidad.
Analysis Note
Control
Muestra de paciente de BAL infectado por CMV
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c