5.09166
Windorphen, Inactive Control
Sinónimos:
Windorphen, Inactive Control
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light beige
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
Clave InChI
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable