Documentos clave
5.06236
Sigma-Aldrich
Tiagabine Hydrochloride
Sinónimos:
Tiagabine Hydrochloride, GABA reuptake inhibitor, Tiagabine, Gabitril, GAT-1 GABA Transporter Inhibitor, Tiagabine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25NO2S2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
375.55 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
67 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(c(cc1)C)C(=CCCN3C[C@@H](CCC3)C(=O)O)c2[s]ccc2C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Clave InChI
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Descripción general
A potent uptake inhibitor highly selective for GABA Transport-1 (IC50 = 67 nM in vivo). Clinically used as an anticonvulsant. Often used in studies related to anxiety disorders and neural damages resulted from epileptics.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
GAT-1
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Laughlin, T., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.302, 1168.
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable