Documentos clave
506114
Sigma-Aldrich
p34cdk1/Cyclin B, Human, Recombinant, S. frugiperda
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
actividad específica
≥20,000 U/mL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
actividad extraña
Protease, phosphatase, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Recombinant, human p34Cdk1/cyclin B expressed in S. frugiperda insect cells. This kinase is a major regulator of the eukaryotic cell cycle. As a monomer, Cdk1 is inactive and requires association with cyclin B and phosphorylation of Thr161 to form an active complex. MW: 34000(p34Cdk1) and 55000(cyclinB).
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that catalyzes the transfer of 1 pmol of phosphate to histone H1 (10 µM) in 1 min at 30°C, pH 7.5.
Forma física
In 100 mM NaCl, 50 mM HEPES, 1 mM DTT, 100 µM EDTA, 50% glycerol, 0.01% Brij® 35 Detergent, pH 7.5.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Otras notas
Kobayashi, H., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29153.
Atherton-Fessler, S., et al. 1993. Mol. Cell. Biol. 13, 1675.
Información legal
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable