Documentos clave
5.04845
Sigma-Aldrich
Ro 25-6981 Maleate Salt
Sinónimos:
Ro 25-6981 Maleate Salt, [R-(R*,S*)]-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29NO2 · xC4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
339.47 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
0.009 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
H2O: 25 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C22H29NO2/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3/t17-,22+/m0/s1
Clave InChI
WVZSEUPGUDIELE-HTAPYJJXSA-N
Descripción general
A potent, activity-dependent antagonist highly selective for GluN1/NR2B subtype NMDA receptors (IC50 = 0.009 and 52 µM for NR2B and NR2A subtype receptors respectively). Commonly used for studying brain functions and disorders involving neurotransmissions mediated by GluN1/NR2B subtype NMDA receptors (learning and memory, neuroplasticity, neurotoxicity, neuropathic pain, addiction, and neurogenesis enhancement).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
GluN1/NR2B receptors
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Qi, Y., et al. 2013. Cereb. Cortex.23, 932.
Soloviova, A., et al. 2012. Exp. Biol. & Med.153, 764.
Solovyeva, A., et al. 2012. Neurosci. & Behav. Physiol.42, 456.
Chazot, L., et al. 2004. Curr. Med. Chem.11, 389.
Lynch, R., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.416, 185.
Fischer, G., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1285.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable