Documentos clave
5.04467
Sigma-Aldrich
L-CCG-I
Sinónimos:
L-CCG-I
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
159.14
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
aqueous base: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-,4-/m0/s1
Clave InChI
GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N
Descripción general
A potent agonist for group II metabotropic glutamate receptors (EC50 = 0.49 µM and 0.44 µM for mGlu2 and mGlu3, respectively). Higher level of activity than glutamate or (±)-trans-ACPD. Widely used in studies related to neurotransmissions mediated via group II mGlu receptors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
mGlu₂ & mGlu₃
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Shinozaki, H., et al. 1989. Br. J. Pharmacol.98, 1213.
Hayashi, Y., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 539.
Nakanishi,S. 1992. Science.258, 597.
Watkins, J., et al. 1994. Trends Pharmacol Sci.15, 333.
Schoepp, D.D., et al. 1999. Neuropharmacology.38, 1431.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable