5.00112
Cocarboxylase chloride
thiamine diphosphoric acid ester chloride EMPROVE® API
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cocarboxylase chloride, Thiaminium diphosphoric acid ester chloride, Thiaminium pyrophosphate chloride, Thiaminium pyrophosphoric acid ester chloride, TPP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® API
Formulario
solid
pH
1.0-1.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
240-244 °C (decomposition)
solubilidad
220 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(O)O)OCCc1[s]c[n+](c1C)Cc2c(nc(nc2)C)N.Cl
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
Clave InChI
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Gratuito, iniciar sesión para descargar