Documentos clave
494126
Sigma-Aldrich
Ghrelin, Human, Synthetic
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Sinónimos:
Ghrelin, Human, Synthetic, H₂N-GS-S(n-octanoyl)-FLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPR-CO₂H
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C149H249N47O42
Número de CAS:
Peso molecular:
3370.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a). Ghrelin is secreted predominantly in the stomach and stimulates growth hormone release from the pituitary gland.
Envase
Yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
H-Gly-Ser-Ser(n-Octanoyl)-Phe-Leu-Ser-Pro-Glu-His-Gln-Arg-Val-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu-Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro-Arg-OH
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Kojima, M. 2008. Regul. Pept.145, 2.
Wu, J.T., and Kral, J.G. 2004. Ann. Surg.239, 464
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable