Saltar al contenido
Merck
Todas las fotos(1)

Documentos clave

4.90267

Sigma-Aldrich

1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

for synthesis

Sinónimos:

1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Número de CAS:
Peso molecular:
424.38
UNSPSC Code:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

form

liquid

pH

5 ( in H2O)

density

1.46 g/cm3 at 20 °C

storage temp.

2-30°C

General description

for synthesis

Application

1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis. CAS 757240-24-7, pH 5 (H₂O).

Analysis Note

Purity (face-percent)≥ 98.0 %Identity (NMR)passes testHalides (IC)≤ 0.1 %Water (K. F.)≤ 1.0 %

Storage Class

10 - Combustible liquids

wgk_germany

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico