Documentos clave
4.90201
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mp
<-50 °C
densidad
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Clave InChI
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable