Documentos clave
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
77-79 °C
temperatura de transición
flash point 186 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
Clave InChI
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
188 °C - closed cup