Documentos clave
475847
Sigma-Aldrich
MIF Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
MIF Antagonist IV, RDR 03785, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-1,3-benzodioxol-5-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
cream
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
Descripción general
A cell-permeable morpholino-benzodioxol compound that inhibits MIF tautomerase activity (Ki and IC50 = 0.57 and 2.4 µM, respectively) via direct non-covalent MIF interaction (KD = 24.5 µM). RDR 03758 at 10 µM is shown to completely neutralize the overriding effect of 100 ng/ml MIF on the inhibition of LPS-stimulated TNF production by dexamethasone (Cat. No. 265005) in RAW 264.7 marcophage cultures.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Ouertatani-Sakouhi, H., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 26581.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable