4511-10014
Sistemas de transferencia NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Sinónimos:
Transferencia para cultivo celular, aplicación en tubo, Luer, 500 mm
About This Item
Productos recomendados
material
polyethylene tubing
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
L
500 mm
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
General description
Con los sistemas de transferencia NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son idóneos para aplicaciones como la regulación del pH y la inoculación para fermentación, y aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por las proteínas, los carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Preparation Note
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137