Documentos clave
437629
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide, Salmonella minnesota Re 595
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
0.5% triethylamine: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Inducible nitric oxide synthase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Otras notas
Hattori, S., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable