428201
LDN-211904
LDN-211904 modulates the biological activity of EphB3 receptor tyrosine kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
LDN-211904, N-(2-chlorophenyl)-6-(piperidin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide oxalate, EphB3 inhibitor, LDN-211904
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
79 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, clear, nearly colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=CC=C1Cl)C2=CN=C3C=CC(C4CCNCC4)=CN32.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C19H19ClN4O.C2H2O4/c20-15-3-1-2-4-16(15)23-19(25)17-11-22-18-6-5-14(12-24(17)18)13-7-9-21-10-8-13;3-1(4)2(5)6/h1-6,11-13,21H,7-10H2,(H,23,25);(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
ODBJGLKPAQMCJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Erythropoietin-producing hepatocellular carcinoma (Eph)
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable