420144
JNK Inhibitor XIII
The JNK Inhibitor XIII, also referenced under CAS 40045-50-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JNK Inhibitor XIII, 5-(5-Nitrothiazol-2-ylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
ethanol: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[s]1c(nnc1N)Sc2[s]c(cn2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C5H3N5O2S3/c6-3-8-9-5(14-3)15-4-7-1-2(13-4)10(11)12/h1H,(H2,6,8)
Clave InChI
NQQBNZBOOHHVQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable