420101
JAK3 Inhibitor I
The JAK3 Inhibitor I, also referenced under CAS 202475-60-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JAK3 Inhibitor I, 4-(4ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P131
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(c3ccc(cc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-3-5-11(20)6-4-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
Clave InChI
HOZUXBLMYUPGPZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Janus family kinase 3
Envase
Advertencia
Otras notas
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin. Cancer Res. 4, 2463.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable