Documentos clave
401490
Sigma-Aldrich
IKK-2 Inhibitor XI
The IKK-2 Inhibitor XI, also referenced under CAS 354810-80-3, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinónimos:
IKK-2 Inhibitor XI, (5-Phenyl-3-ureido)-thiophene-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
261.30
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable thiophenecarboxamide-ureido compound that acts as a potent, ATP-binding pocket-targeting inhibitor of IKK-2 (IC50 = 25 nM), while affecting IKK-1 and JNK1 only at much higher concentrations (IC50 = 1.0 and 1.6 µM, respectively). Shown to reduce LPS-induced TNF-α production in PBMCs (IC50 = 250 nM) and exhibit oral availability with good pharmacokinetic in rats in vivo.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Baxter, A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable