401474
IKK Inhibitor II, Wedelolactone
The IKK Inhibitor II, Wedelolactone, also referenced under CAS 65646-68-6, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinónimos:
IKK Inhibitor II, Wedelolactone, Wedelolactone, Eclipta alba, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxy-coumestan
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-green
solubilidad
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
Clave InChI
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
IKKα and β kinase activity
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Li, C.C., et al. 2003. J. Org. Chem.68, 8500.
Mors, W.B., et al. 1989. Toxicon27, 1003.
Wagner, H., and Fessler, B. 1986. Planta Med.5, 374.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1