382149
Histone Deacetylase Inhibitor III
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Histone Deacetylase Inhibitor III, M344, 4-Dimethylamino- N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide, M344, 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
Clave InChI
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rat liver HDAC
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Jung, M., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4669.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable