382120
Histone Acetyltransferase Activator, CTB
The Histone Acetyltransferase Activator, CTB, also referenced under CAS 451491-47-7, modulates the biological activity of Histone. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Histone Acetyltransferase Activator, CTB, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2