376650
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Sinónimos:
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-, C₆ Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
waxy solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
Clave InChI
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MAP kinase, protein phosphatase 2A (PP2A)
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable