Documentos clave
370625
Sigma-Aldrich
Guanabenz Acetate
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells and acts as a proteostatis regulator.
Sinónimos:
Guanabenz Acetate, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine, Acetate, WY-8678
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8Cl2N4 · xC2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.08 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)\C=N\N=C(\[N+H3])/N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
Clave InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Descripción general
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells (EC50 ~ 400 nM in tunicamycin treated HeLa cells) and acts as a proteostatis regulator. Shown to selectively bind PPP1R15A/GADD34 and disrupt the PPP1R15A-PP1c complex; sustain eIF2α phosphorylation and increase chaperone availability by attenuating translation.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Tsaytler, P., et al. 2011. Science332, 91.
Erb, S., et al. 2000. Neuropsychopharmacology23, 138,
Handley, S.L. and Mithani, S., 1984. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.327, 1.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable