Saltar a
357002
Glicina
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4491
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid that can be used in the preparation of biological buffers (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Biochem/physiol Actions
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G889876524410225
Glicina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
Glicina
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
ACS reagent
form
solid
form
powder
form
-
form
powder, crystals or granules
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.5%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available