The enzyme does not have any tag attached to it.
345806-M
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Sinónimos:
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, β1,4-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
envase
pkg of 50 mIU
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
actividad extraña
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Otras notas
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
-
Could you please confirm whether the protein sequence is tagged with a His-tag or another tag?
1 answer-