345747
Asialoganglioside GM₁ from bovine brain
≥98% (TLC), lyophilized, cell type marker, Calbiochem®
Sinónimos:
Ganglioside GM1, Asialo, Human Brain, Galβ1,3GalNAcβ1,4Galβ1,4Glcβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ganglioside GM1, Asialo, Human Brain, Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are useful as markers of various cell types and antigens.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
chloroform/methanol (2:1): soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H](OC([C@@H]([C@H]3O)O)OCC(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)CO)C(=O)C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
Clave InChI
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Useful as markers of various cell types and antigens.
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Glycosphingolipids (sometimes called glycolipids) have been found in lower and higher eukaryotic sources. They are composed of a glycan structure attached to a lipid tail that contains the sphingolipid ceramide.